Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Ts Plus Coveralls with Hood
Withstands saturation of liquid chemicals and filters 100% of particulates down to 0.01μ. Ansell Microgard™ Ts Plus provides an exceptional overall barrier to low hazard liquid spray and fine particulates.
709.00€
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Sesso Unisex
Materiale Microporous Polyethylene Film
Colore White
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15526544
Vedere i documenti
Ansell
WH20T-00111-02
Small
709.00€
pezzi 45
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15536544
Vedere i documenti
Ansell
WH20T-00111-03
Medium
709.00€
pezzi 45
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15546544
Vedere i documenti
Ansell
WH20T-00111-04
Large
709.00€
pezzi 45
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15556544
Vedere i documenti
Ansell
WH20T-00111-05
X-Large
709.00€
pezzi 45
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15576544
Vedere i documenti
Ansell
WH20T-00111-07
3X-Large
709.00€
pezzi 45
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15566544
Vedere i documenti
Ansell
WH20T-00111-06
2X-Large
709.00€
pezzi 45
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Proven barrier to low concentration liquid chemicals, diluted pesticides, liquid and particulate biological hazards
  • Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone-free for spray painting applications
  • Low Linting to reduce the risk of contamination in critical areas
  • Anti-static according to EN 1149-1
  • Optimized body fit for wearer comfort and safety
  • Tunnelled elasticated wrists, hood and ankles minimises the risk of linting and cross contamination
  • Thumb loops prevent sleeve movement when working above overhead
  • Chinstrap helps to reduce the risk of cross contamination
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
Microporous Polyethylene Film
Single-use
Elastic
Hooded
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
Hood with chinstrap, thumb loops
WH20-T-00-111
Includes Hood with Chinstrap, Thumb Loops
Unisex
White
Elastic
Elastic
3-panel, Elastic
Stitched, Taped
EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-1
Yes
None