Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard White Coveralls with Collar
Allows perspiration to escape from the suit yet withstands saturation of liquid chemicals. Ansell Microgard™ 2000 Standard White Coveralls with Collar filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
414.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Microporous Polyethylene Film |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15506514
|
Ansell
WH20B-00103-05 |
X-Large |
414.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15576504
|
Ansell
WH20B-00103-02 |
Small |
414.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15586504
|
Ansell
WH20B-00103-03 |
Medium |
414.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15516514
|
Ansell
WH20B-00103-06 |
2X-Large |
414.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596504
|
Ansell
WH20B-00103-04 |
Large |
414.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15526514
|
Ansell
WH20B-00103-07 |
3X-Large |
414.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Coverall with collar
- White bound seams
- Elasticated hood, waist, wrists and ankles
- Includes fingerloops
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns)
- High quality two-way stretch microporous film provides an effective liquid and particle barrier
- Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone free - Critical in paint spraying applications
- Low linting - Reduces the risk of fibre contamination in some critical areas
- Optimised body fit provides wearer comfort and safety
- Anti-static treatment
Specifica
General Purpose Coveralls | |
Microporous Polyethylene Film | |
Single-use | |
Elastic | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
WH20-B-00-103 |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Elastic | |
Bound | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
None |