Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Lab Coats with Collar
Constructed of microporous polyethylene laminate. Ansell Microgard™ 2000 Standard Lab Coats with Collar are approved for partial body chemical protection.
526.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Microporous Polyethylene Laminate |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Zipper |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15566534
|
Ansell
WH20B-00209-03 |
Medium |
526.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15576534
|
Ansell
WH20B-00209-04 |
Large |
526.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15586534
|
Ansell
WH20B-00209-05 |
X-Large |
526.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596534
|
Ansell
WH20B-00209-06 |
2X-Large |
526.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Front zip fastening
- Left breast pocket
- Lower right pocket
- Bound seams
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns*)
- Silicone-free for paint spraying applications
- Low linting to reduce the risk of fibre contamination in some critical areas
- Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
General Purpose Lab Coat | |
Microporous Polyethylene Laminate | |
Zipper | |
2 | |
Cat III Partial Body Protection Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1 |
Unisex | |
White | |
Mid-length | |
Bound |