Learn More
Ansell Microgard™ 1800 Standard Coveralls with Hood
Provides comfort in warmer working environments. Ansell Microgard™ 1800 Standard Coveralls with Hood are constructed of lightweight, breathable material yet protects wearer from light spray and dry particles.
328.00€ - 410.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Microporous Polyethylene Film |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15516504
|
Ansell
WH18B-00111-02 |
Small |
410.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15526504
|
Ansell
WH18B-00111-03 |
Medium |
410.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15536504
|
Ansell
WH18B-00111-04 |
Large |
410.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15546504
|
Ansell
WH18B-00111-05 |
X-Large |
410.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15556504
|
Ansell
WH18B-00111-06 |
2X-Large |
328.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15566504
|
Ansell
WH18B-00111-07 |
3X-Large |
328.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Coverall with 3-piece hood
- Elasticated wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap
- Bound seams
- Standard: CE category III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatic)
- Low hazard liquid spray, splash and particle protection
- Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone-free which is critical in spray painting applications
- Anti-static according to EN1149-5
- Low linting to reduce the risk of fibre contamination in some critical areas
- Optimised body fit for wearer comfort and safety
Specifica
General Purpose Coveralls | |
Microporous Polyethylene Film | |
Single-use | |
Elastic | |
Hooded | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
WH18-B-00-111 | |
Includes Hood |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Elastic | |
3-panel | |
Bound | |
CE category III, type 5/6 EN 1149-5 | |
None |