Learn More
Ansell Microgard™ 1500 Plus White Coveralls with Hood
Provides a good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust. Ansell Microgard™ 1500 Plus White Coveralls with Hood filter 99.9% of particles >3μ.
191.00€ - 255.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Anti-static SMS |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15506494
|
Ansell
WH15S-00111-03 |
Medium |
255.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596484
|
Ansell
WH15S-00111-02 |
Small |
255.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15516494
|
Ansell
WH15S-00111-04 |
Large |
255.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15526494
|
Ansell
WH15S-00111-05 |
X-Large |
255.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15536494
|
Ansell
WH15S-00111-06 |
2X-Large |
191.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15546494
|
Ansell
WH15S-00111-07 |
3X-Large |
191.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Coverall with 3-piece hood, stitched seams, elasticated hood, waist, wrists and ankles
- 2-way front zipper with re-sealable stormflap
- Anti-static treated SMS fabric
- Breathable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone-free which is critical in spray painting applications
- Optimized body fit for wearer comfort and safety
Specifica
General Purpose Coveralls | |
Anti-static SMS | |
Single-use | |
Elastic | |
3-panel, Elastic | |
Stitched | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 | |
None |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Con cappuccio | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
WH15-S-00-111 | |
Includes Hood |