Learn More
Ansell Microgard™ 1500 Navy Coveralls with Hood
Strip, clear up and handle asbestos safely. Ansell Microgard™ 1500 Coveralls with Hood filter particles as small as 3μ
250.00€ - 313.00€
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Navy
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15506474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
NV15S-00138-04
Large
313.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
15516474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
NV15S-00138-05
X-Large
313.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
15526474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
NV15S-00138-06
2X-Large
313.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
15596464
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
NV15S-00138-03
Medium
313.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
15536474
Vedere i documenti
Ansell
NV15S-00138-07
3X-Large
250.00€
pezzi 40
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Coverall with 3-piece hood
  • Elasticated wrists, waist, and ankles
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap
  • Filter 100% of particles >3 microns
  • Air and water vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone-free for spray painting applications
  • Optimised body fit for wearer comfort and safety
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
SMS Polypropylene
Single-use
Elastic
Con cappuccio
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
NV15-S-00-138
Includes Hood
Unisex
Navy
Elastic
Elastic
3-panel
Stitched
EN ISO 13982-1, EN13034
None