Learn More
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrile Gloves with Extended Cuff
GREENER_CHOICE
Disposable nitrile gloves with extended cuff provide durable protection in the event of chemical splashes. NFPA and medical exam grade certified for use by healthcare professionals.
38.20€ - 41.90€
Specifica
Certificazione/Conformità NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Applicazioni Healthcare, Laboratory
Colore Black
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16499405
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
93862070
Small
38.20€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
16409415
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93862080
Medium
41.90€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16419415
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
93862090
Large
41.90€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16429415
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93862100
X-Large
41.90€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16439415
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93862110
2X-Large
38.20€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tested against both fentanyl and gastric acid (vomit) to simulate authentic overdose situations
  • Dark, black color makes it easy to see when hands have come into contact with potentially hazardous powders
  • Made with a soft, flexible nitrile formulation
  • Fully textured for a reliable, consistent grip
  • For use with:
    • Administering drugs
    • Emergency services
    • Equipment repair and maintenance
    • Extra protection over wrist and forearm
    • Inspection, selecting, checking parts
    • Laboratory analysis and testing
    • Paint and spray shops
    • Patient examinations
    • Raw material sample collection
    • Tire rotation and change
Specifica
Specifica
NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Healthcare, Laboratory
Single-use
6.3 mil
4.7 mil
Powder Free
0.16 mm
12 in.
EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Black
Fully Textured
0.16 mm
Nitrile
0.12 mm
6.3 mil
MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
30 cm