Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
13.40€
Specifica
Certificazione/Conformità EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated No
Applicazioni Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size PackagingType Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size PackagingType Prezzo Quantità e disponibilità  
16639113
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93732060
X-Small
13.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
16649113
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93732070
Small
13.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16659113
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93732080
Medium
13.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16669113
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93732090
Large
13.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16679113
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
93732100
X-Large
13.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17754879
Vedere i documenti
Ansell
93732110
2X-Large
13.40€
pezzi 90
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
  • Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
  • ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
  • Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
  • Silicone-free to ensure advanced product protection
  • 1.5 AQL
  • Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Specifica
Specifica
EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
No
1.5
Single-use
3.9 mil
2.8 mil
2.8 mil
No
18 MPa
24.4 cm
EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Healthcare, Industrial, Laboratory
Black
Partially Textured
0.10 mm
Nitrile
0.07 mm
0.07 mm
MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
9.6 in.