Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
Guanti in nitrile per esami ad alto rischio
42.25€ - 44.80€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Nitrile |
Product Type | Nitrile Examination Glove |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16845440
|
Ansell
93868070 |
7 |
44.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16855440
|
Ansell
93868080 |
8 |
44.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16885440
|
Ansell
93868110 |
11 |
44.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16895440
|
Ansell
93868120 |
12 | N/A | ||||||
16865440
|
Ansell
93868090 |
9 |
44.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16875440
|
Ansell
93868100 |
10 |
44.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Design a doppio strato e a due colori per due strati di protezione
- Testato per la protezione contro le sostanze chimiche pericolose
- Barriera protettiva avanzata (AQL 0,65)
- Proprietà antiaderenti e non schiumogene per ridurre le interferenze durante il lavoro
Specifica
EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Single-use | |
Nitrile Examination Glove | |
Type B | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Con bordino |
White | |
Nitrile | |
Yes | |
JKPT | |
Handling hazardous substance and high-risk patients | |
93-868 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.