Learn More
Ansell Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-852
Fornisce uno sfondo a contrasto per l'identificazione di materiali di colore più chiaro. I guanti monouso in nitrile Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-852 hanno un colore distinto per mascherare le macchie per applicazioni speciali.
Marca: Ansell 93852060
13.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Guanti in nitrile monouso
- Maggiore resistenza alla trazione rispetto agli standard ASTM D6319 e EN 455 per un movimento libero e confortevole delle mani
- Interamente testurizzato
- La formula non schiumogena offre una presa salda anche con la manipolazione di oggetti bagnati
- Senza lattice di gomma naturale
- Senza talco
- Prevengono allergie cutanee di tipo I, irritazioni cutanee e secchezza
Applicazioni:
- Test/misurazioni analitiche
- Biotecnologie
- Processi di filtrazione
- Trattamento degli alimenti
- Analisi di laboratorio
- Test di laboratorio
- Attività di assemblaggio leggere
- Assemblaggio leggero di componenti oliati
- Manutenzione e pulizia leggere
- Lavori meccanici
- Officine di verniciatura e verniciatura a spruzzo
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 | |
Nero | |
Sì | |
Powder Free | |
5.5/6 | |
Con bordino | |
93-852 |
Presa agevolata: Superficie antiscivolo | |
Single-use | |
Nitrile | |
Nitrile Examination Glove | |
0.12 mm | |
100 guanti per erogatore, 10 erogatori per collo spedizione, 1000 guanti per collo spedizione | |
24.5 cm |