Learn More
Ansell Edmont™ Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-823
Codice prodotto. 15543964
Click to view available options
Size:
5.5/6
6.5/7
7.5 - 8
8.5/9
9.5/10
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Diminuisce il rischio di irritazione della cute delle mani più sensibili. I guanti monouso in nitrile Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-823 sono guanti molto avanzati per la prevenzione delle allergie di tipo I e IV.
  • Single use nitrile gloves
  • Clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis
  • Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants
  • Safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions
  • Textured fingertips
  • Reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design resulting in a palm thickness of 0.06mm and fingertip thickness of 0.10mm
  • Ultra-soft materials provide comfort and good fit for long wear periods with leads to increased worker productivity
Applications:
  • Analytical testing/Measurements
  • Assembly and inspection
  • Biotechnologies
  • Cleaning
  • Crime scene analysis
  • Handling small and sensitive parts and materials
  • Janitorial and maintenance work
  • Laboratory analysis
  • Light duty assembly
  • Preparing pharmaceutical products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003
Descrizione Grip design: Textured fingertips
Colore Blu
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 8.5/9
Spessore (sistema metrico) 0.06 mm
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio 1000 gloves per shipper carton, 100 gloves per dispenser, 10 dispensers per shipper carton
Serie 93-823
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm