Learn More
Ansell Edmont™ Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-823
Click to view available options
Size:
5.5/6
6.5/7
7.5 - 8
8.5/9
9.5/10
Descrizione
- Guanti in nitrile monouso
- È clinicamente provato che riducano irritazioni e prurito per dermatiti da contatto
- Progettati senza l'impiego di additivi chimici (acceleratori inclusi) che siano irritanti cutanei noti
- Sicuri per persone con pelle sensibile o soggette ad allergie
- Finitura antiscivolo sulle dita
- La ridotta quantità di tensioattivi impiegata nella produzione dei guanti offre una presa affidabile e sicura per la manipolazione di oggetti
- Il polimero sottile offre maggiore sensibilità con uno spessore sul palmo di 0.06 mm e sulla punta delle dita di 0.10 mm
- Il materiale particolarmente morbido offre comfort e buona vestibilità consentendone la fruizione per periodi protratti e aumentando così la produttività
Applicazioni:
- Test/misurazioni analitiche
- Montaggi e ispezioni
- Biotecnologie
- Pulizia
- Analisi della scena del crimine
- Manipolazione di parti e materiali piccoli e delicati
- Lavori di pulizia e manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Assemblaggi non intensivi
- Preparazione di prodotti farmaceutici
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 e EN 374:2003 |
Descrizione | Presa agevolata: finitura antiscivolo sulle dita |
Colore | Blu |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Senza talco |
Product Type | Guanti in nitrile |
Size | 7.5 - 8 |
Spessore (sistema metrico) | 0.06 mm |
Stile polso guanto | Con bordino |
Tipo di imballaggio | 1000 guanti per collo spedizione, 100 guanti per erogatore, 10 erogatori per collo spedizione |