Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves
Nitrile exam gloves feature extra long sleeves to extend protection to the elbow, and are ideal for the healthcare setting.
68.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17803622
Vedere i documenti
Ansell
93244060
5.5/6
68.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17813812
Vedere i documenti
Ansell
93244080
7.5/8
68.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17813822
Vedere i documenti
Ansell
93244100
9.5/10
68.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17863812
Vedere i documenti
Ansell
93244090
8.5/9
68.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17893702
Vedere i documenti
Ansell
93244070
6.5/7
68.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17833642
Vedere i documenti
Ansell
93244110
10.5/11
68.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
  • Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
  • Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
  • Improved cuff design to prevent glove from rolling down
  • Disposable to minimize cross-contamination occurrences
  • Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings
Specifica
Specifica
CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
No
1.5
Single-use
6.7 mil
5.1 mil
Powder Free
Non-sterile
0.17 mm
MICROFLEX-93244
39.5 cm
EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Healthcare
Blue
Fully Textured
0.17 mm
Nitrile
0.13 mm
Nitrile Examination Glove
6.7 mil
No
15.6 in.