missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove

Guanto monouso di nitrile con dita testurizzate

Marca:  Ansell 92134100

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17893802

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Specifica

Specifica

Healthcare
Blue
Partially Textured
0.11 mm
Nitrile
0.07 mm
X-Large
1.5
Single-use
4.3 mil
2.8 mil
Powder Free
100 gloves/dispenser, 10 dispensers/Cs., 1000 gloves/Cs.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato