Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Guanto monouso di nitrile con dita testurizzate
Marca:  Ansell 92134090
Codice prodotto. 17823692
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Specifica
Specifica
Healthcare
Blue
Partially Textured
0.11 mm
Nitrile
0.07 mm
Large
1.5
Single-use
4.3 mil
2.8 mil
Powder Free
100 gloves/dispenser, 10 dispensers/Cs., 1000 gloves/Cs.