Learn More
Micronova™ Microfiber Slip Cover
Marca: Micronova™ FBC-AA
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Coverslip | |
Microfiber | |
305 mm | |
FB-12 |
Titolo del prodotto
Micronova™ Microfiber Slip Cover > Size: 305mm