Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 PAPR Encapsulated Coveralls
MICROCHEM™ 4000 PAPR Encapsulated Coveralls provide complete protection from liquid and particulate hazards. Ventilated suits with filtered air and MICROGARD™/MICROCHEM™ technology provide head and body protection from hazardous substances.
759.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Colore Green
Hood Type Fully Encapsulated
Materiale Multi-layer Barrier Laminate
Stile della caviglia Attached socks, Boot overflaps
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15546464
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00701-03
Medium Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15556464
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00701-04
Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15566464
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00701-05
X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15576464
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00701-06
2X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Fully Encapsulated Coverall, for use in combination with Scott Proflow 2SC/EX PAPR fan unit, breathing hose & filters.
  • Double elasticated cuffs, attached socks with boot overflap.
  • Dual zip front entry
  • Emergency rip cords attached to left chest shoulder and left back shoulder as worn.
  • Permeation tested against over 180 chemicals, including chemical warfare agents
  • Textile-like inner provides wearer acceptance
  • Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
Specifica
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Fully Encapsulated
Attached socks, Boot overflaps
Double zipper front entry
Emergency rip cords, attached socks with boot overflap
Welded, Taped
Green
Multi-layer Barrier Laminate
Accommodates Scott Proflow 2SC/EX PAPR fan unit, breathing hose and filters
Double, Elastic
None
Includes Emergency rip cords, attached socks with boot overflap
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell™ Microchem™ 4000 PAPR Encapsulated Coveralls