Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Coveralls with Hood and Integrated Socks
Designed to provide an exceptional barrier against organic and inorganic chemicals and biological agents. A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic and inorganic chemicals.
918.00€
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Green
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15506454
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00122-04
Large
918.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15586444
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00122-02
Small
918.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
15596444
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00122-03
Medium
918.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
15516454
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00122-05
X-Large
918.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
15526454
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00122-06
2X-Large
918.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
15536454
Vedere i documenti
Ansell™
GR40T-00122-07
3X-Large
918.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Coverall with elasticated 2-piece hood with integrated socks and boot overflap
  • Front entry double-zip system.
  • Elasticated double cuffs (knitted inner cuff), waist and ankles.
  • Permeation tested against over 180 chemicals, including chemical warfare agents
  • Textile-like inner improves wearer acceptance
  • Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
Specifica
Protective Coveralls
Green
Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps
Con cappuccio
Double Zipper Front Entry
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
None
Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Elastic
Double, Elastic
2-panel, Elastic
Taped, Welded
Hood, integrated socks with boot overflap
Includes Hood, integrated socks with boot overflap