Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Encapsulated Coveralls
Trusted by fire and rescue crews around the world. MICROCHEM™ 4000 APOLLO is a fully encapsulated liquid tight chemical suit designed for use in conjunction with self contained breathing apparatus (SCBA)
1147.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
---|---|
Colore | Green |
Hood Type | Fully Encapsulated |
Materiale | Multi-layer Barrier Laminate |
Stile della caviglia | Elastic, Attached socks, Boot overflaps |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15546454
|
Ansell™
GR40T-00126-03 |
Medium |
1147.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15556454
|
Ansell™
GR40T-00126-04 |
Large |
1147.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15566454
|
Ansell™
GR40T-00126-05 |
X-Large |
1147.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15576454
|
Ansell™
GR40T-00126-06 |
2X-Large |
1147.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Full Encapsulated coverall
- Rear double-zip entry
- Expanded back for internal wearing of self-contained breathing apparatus (SCBA)
- Rear positioned exhalation valves
- Internal braces
- Escape “rip-cord” for rapid doffing in emergency situations
- Attached socks with boot over flap
- Attached Ansell Barrier™ gloves with sleeve over flap
Specifica
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Fully Encapsulated | |
Elastic, Attached socks, Boot overflaps | |
Attached gloves | |
None | |
Welded, Taped |
Green | |
Multi-layer Barrier Laminate | |
Rear-entry double zipper | |
Hooded | |
Encapsulated coveralls | |
Includes Attached Ansell Barrier™ Gloves, integrated socks with boot overflap, fully encapsulated hood |