Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Coveralls with Hood and Integrated Socks
MICROCHEM™ 3000 Coveralls with Hood and Integrated Socks is one of the lightest and most comfortable chemical protective garments on the market today. This durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
663.00€ - 888.00€
Specifica
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Yellow
Tipo di giuntura Welded
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15546594
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00122-03
Medium
888.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
15556594
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00122-04
Large
888.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
15566594
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00122-05
X-Large
888.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
15576594
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00122-06
2X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15586594
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00122-07
3X-Large
663.00€
pezzi 15
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
17101115
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00122-02
Small
888.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Coverall with 2-piece hood
  • Integrated socks with boot overflap
  • Double zip closure
  • Double cuffs
  • Elasticated hood, waist, double cuffs
  • Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns)
  • Moisture vapour permeable (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone free for paint spraying applications
  • Low linting to reduces the risk of fibre contamination in some critical areas
  • Optimised body fit for wearer comfort and safety
  • Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
Specifica
Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Yellow
Welded