Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Coveralls with Hood
MICROCHEM™ 3000 Coveralls with Hood is one of the lightest and most comfortable chemical protective garments on the market today. This durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
592.00€ - 985.00€
Specifica
Materiale | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
---|---|
Colore | Yellow |
Tipo di giuntura | Welded |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15586584
|
Ansell™
YE30W-00111-02 |
Small |
985.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596584
|
Ansell™
YE30W-00111-03 |
Medium |
985.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15506594
|
Ansell™
YE30W-00111-04 |
Large | N/A | ||||||
15516594
|
Ansell™
YE30W-00111-05 |
X-Large |
786.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15536594
|
Ansell™
YE30W-00111-07 |
3X-Large |
786.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15526594
|
Ansell™
YE30W-00111-06 |
2X-Large | N/A | ||||||
16805020
|
Ansell™
YE30W-00111-08 |
4X-Large |
592.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Coverall with 2-piece hood
- Double zip closure
- Double cuffs
- Elasticated hood, waist, double cuffs and ankles
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns)
- Moisture vapour permeable (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Silicone free for paint spraying applications
- Low linting to reduces the risk of fibre contamination in some critical areas
- Optimised body fit for wearer comfort and safety
- Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
Multi-layer Barrier Laminate Fabric | |
Yellow | |
Welded |