Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Aprons with Sleeves
Constructed of a multi-layer barrier laminate. Ansell Microchem™ 3000 Aprons with Sleeves with welded seams provide liquid tight connections.
1000.00€ - 1125.00€
Specifica
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Yellow
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15596594
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
YE30W-00214-02
Small
1125.00€
pezzi 45
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
15506604
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
YE30W-00214-03
Medium
1125.00€
pezzi 45
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15516604
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
YE30W-00214-04
Large
1125.00€
pezzi 45
Spedizione stimata: 26-05-2025
Aggiungi al carrello
15526604
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
YE30W-00214-05
X-Large
1125.00€
pezzi 45
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
15536604
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00214-06
2X-Large
1000.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
17111115
Vedere i documenti
Ansell™
YE30W-00214-07
3X-Large
1000.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 30-05-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Apron with Sleeves
  • Rear velcro fastening
  • Elasticated wrists
  • Welded seams
  • Multi-layer barrier fabric effective against numerous chemicals
  • Highly visible bright yellow for improved worker safety
  • Lightweight yet durable
  • Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
Specifica
Multi-layer Barrier Laminate Fabric