Learn More
Bel-Art™ Coperchio rack per provette per microcentrifuga SP Scienceware™
Per la protezione dei campioni.
Marca:  Bel-Art™ F18845-0100
25.44 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12694105
  • 31.03€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For protection of samples.
  • Per l’uso con rack per provette per microcentrifuga con 96 pozzetti
  • Traslucido per una facile visualizzazione
Specifica
Specifica
Coperchio per rack di provette
Semitrasparente
Polyethylene
None
Non-sterile
Rack per provette per microcentrifughe a 96pozzetti
206 mm
29 mm
Not Autoclavable
Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Rettangolare
No
Protezione per campioni
5
119 mm