Learn More
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore 2-Stop Tube Sets
Choose the size and formulation to suit your flow rate and application needs.
153.00€
Specifica
Overall Length (English) 1.25 ft.
Overall Length (Metric) 0.38 m
Flessibile flangiato 3/32 in. Tubing
Pressione massima 25.3 psi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11705159
Vedere i documenti
Ismatec™
06421-42
2.06 mm 3.76 mm 130 mL/min.
153.00€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
12333760
Vedere i documenti
Ismatec™
06421-48
2.79 mm 4.49 mm 200 mL/min.
153.00€
pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Specifica
Specifica
1.25 ft.
0.38 m
3/32 in. Tubing
25.3 psi
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore 2-Stop Tube Sets