Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.
Marca:  Ansell 700151
11.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16396911
  • 18.00€ / pezzi 150
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Protects from latex Type 1 allergies
  • 150-count packaging reduces waste
  • Textured fingertips for secure handling of medical instruments
  • Polymer inner coated for easy donning
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Yes
1.5
Single-use
3.9 mil
2.8 mil
Powder Free
X-Small
2.8 mil
9,5in.
Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Healthcare
White
Fingertip Textured
0.1 mm
Nitrile
0.07 mm
Nitrile Examination Glove
Non-sterile
0.07 mm
240 mm