Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.
Marca: Ansell 700154
12.60 EUR valido fino al 2025-02-13
Usa il codice promo "24070" per avere il tuo prezzo promozionale.
11.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Protects from latex Type 1 allergies
- 150-count packaging reduces waste
- Textured fingertips for secure handling of medical instruments
- Polymer inner coated for easy donning
- Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA | |
Yes | |
1.5 | |
Single-use | |
3.9 mil | |
Sì | |
2.8 mil | |
Powder Free | |
Large | |
2.8 mil | |
9,5in. |
Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k) | |
Healthcare | |
White | |
Fingertip Textured | |
0.1 mm | |
Nitrile | |
0.07 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
Non-sterile | |
0.07 mm | |
240 mm |