Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves
MICRO-TOUCH™ Nitrile, powder-free examination glove with advanced allergy prevention
10.77€ - 16.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 |
---|---|
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Materiale | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16356901
|
Ansell
700102 |
Small |
10.77€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16366901
|
Ansell
700103 |
Medium |
16.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16386901
|
Ansell
700105 |
X-Large |
16.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Provides a high-level of barrier protection against punctures as well as excellent resistance from a broad range of commonly used chemicals.
- Chlorinated inner surface for easy donning
- Protects from latex Type I allergy
- 100% thiuram-free formulation significantly reduces the risk of Type IV allergies.
Specifica
EN 420:2003 | |
Single-use | |
Nitrile | |
Powder Free |
Blue | |
0.12 mm | |
0.08 mm | |
24 cm |