Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.
13.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17863792
Vedere i documenti
Ansell
6034511
6.5/7
13.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17853602
Vedere i documenti
Ansell
6034514
9.5/10
13.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17873742
Vedere i documenti
Ansell
6034512
7.5/8
13.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
17883702
Vedere i documenti
Ansell
6034513
8.5/9
13.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17863682
Vedere i documenti
Ansell
6034510
5.5/6
13.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certified
  • Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
  • Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
  • Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
  • Thin and light weight to ensure high tactility while working
  • For use in chemotherapy and medical applications
Specifica
Specifica
ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Yes
1.5
Single-use
5.5 mil
3.1 mil
Powder Free
Non-sterile
0.08 mm
MICRO-TOUCH-313016
24 cm
EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Healthcare
Pink
Fingertip Textured
0.12 mm
Nitrile
0.08 mm
Nitrile Examination Glove
3.1 mil
Yes
9,5in.