Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves
This non-sterile, nitrile glove is specifically designed to better protect healthcare workers handling chemicals and cytostatics.
41.00€ - 42.64€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Food Type: Rubber
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:2010
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17823842
Vedere i documenti
Ansell
4400052
6.5/7
42.64€
100 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17873572
Vedere i documenti
Ansell
4400053
7.5/8
41.00€
100 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17883662
Vedere i documenti
Ansell
4400054
8.5/9
41.00€
100 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17893642
Vedere i documenti
Ansell
4400055
9.5/10
41.00€
100 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ASTM D6978 certified
  • Features a longer cuff design for added protection and a better fit on garments
  • High-level protection and comfort
  • Certified to the rigorous Personal Protective Equipment (PPE) EN 420 and EN374 standards
  • Chlorinated internal surface for easy donning
  • Comfortable film with textured fingers helps users perform tasks and procedures
  • Tested against over 100 chemicals and chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Food Type: Rubber
Industrial
5.5 mil
5.1 mil
5.1 mil
Extended
11.8 in.
EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:2010
Green
0.14 mm
Nitrile
0.13 mm
0.13 mm
MICRO-TOUCH-313020
300 mm