Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile Gloves
Non-sterile, nitrile gloves feature an advanced stretch formulation, providing comfort and secure fit in healthcare settings.
16.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17863772
Vedere i documenti
Ansell
313041060
5.5/6
16.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17823652
Vedere i documenti
Ansell
313041065
6.5/7
16.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17833592
Vedere i documenti
Ansell
313041070
7.5/8
16.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17853772
Vedere i documenti
Ansell
313041075
8.5/9
16.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17893662
Vedere i documenti
Ansell
313041080
9.5/10
16.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ASTM D6319 certified
  • High strength and protection for nearly all clinical settings
  • Advanced formulation for high comfort and fit providing better tactile sensitivity
  • An AQL better than industry standards delivers consistent, high quality production
  • 200-count packaging reduces waste
  • Tested for use with over 55 chemicals and approved for use with chemotherapy drugs
  • For use in chemotherapy and moderate risk examination procedures
Specifica
Specifica
ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
No
1.5
Single-use
3.5 mil
2.8 mil
Powder Free
Non-sterile
0.07 mm
MICRO-TOUCH-313041
24 cm
EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Healthcare
Blue
Fingertip Textured
0.09 mm
Nitrile
0.07 mm
Nitrile Examination Glove
2.8 mil
Yes
9,5in.
Documenti
Product Certifications
No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.