Learn More
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
233.00€ - 285.00€
Specifica
Include | 2 x 4mm banana plugs |
---|---|
Product Type | Sonda |
Temperatura max (sistema metrico) | 200°C |
Min. Temperature (Metric) | -30°C |
Temperature Range (Metric) | -30°C to +200°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12038083
|
SI Analytics™
285105308 |
170 mm | Stainless Steel | W 5791 NN HT |
233.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10373442
|
SI Analytics™
285105238 |
250 mm | Glass | W 5780 NN HT |
285.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Use to measure temperature
- Comes equipt with 2 x 4mm banana plugs
Specifica
2 x 4mm banana plugs | |
200°C | |
-30°C to +200°C |
Sonda | |
-30°C |