Learn More
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11468403
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Miconazole is used as an antifungal agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22916-47-8
Formula molecolare C18H14Cl4N2O
Molecular Weight (g/mol) 416.12
Numero MDL MFCD00216019
InChI Key BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Miconazole
Tipo Miconazole
Nota nome Free Base
Forma fisica Solid
Punto di fusione 135°C
Residuo della combustione < 0.2%
Perdita all'essiccatura < 0.5%
Imballaggio Vetro ambrato
Colore White
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di Merck 15, 6257
IUPAC Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole
Peso formulazione 416.13
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Miconazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .