Learn More
Mettler Toledo™ Temperature Sensor
Designed for connection to pH meters. Sensing elements of Mettler Toledo Temperature Sensor are housed in tubular stainless steel or glass.
357.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) operativa Da -30° a +100 °C
Tipo Sensore
Materiale Vetro
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da -30 a +100 °C
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sensore di temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sensore di temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
11947781
Vedere i documenti
Mettler Toledo™
51343310
NTC 10 kiloOhm
357.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11957781
Vedere i documenti
Mettler Toledo™
51343312
NTC 10 kiloOhm
357.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Temperatura operativa massima: 302°F (150°C)
  • Elementi sensibili e conduttori isolati elettricamente dalla superficie della sonda esterna per la massima sicurezza
Specifica
Specifica
Da -30° a +100 °C
Vetro
4.72 in.
Da -22° a +212 °F
Sensore
Da -30 a +100 °C
120 mm
S7