Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30207879
1590.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15395083
  • 1630.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Includes: Instrument, LabX direct pH, USB cable, electrode clip, perfectION Fluoride, base accessory, operating instructions, quick guide, test report, declaration of conformity and batteries.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I misuratori portatili Seven2Go sono strumenti semplici e affidabili e sono progettati per fornire agli utenti dati rapidi e di qualità, funzionamento con una sola mano e lunga durata.
  • Il nuovo menu intuitivo garantisce l'uso immediato
  • Il comodo T-Pad velocizza la navigazione nei menu
  • Disposizione intelligente dei pulsanti, per una navigazione intuitiva
  • Riconoscimento automatico del sensore InLab ISM™ (Intelligent Sensor Management) e memorizzazione di ID del sensore, numero di serie e ultimi dati di calibrazione, riducendo quindi le possibilità di errore
  • Classe di protezione IP67 e resistenza alle cadute (Drop Test) rendono i misuratori resistenti a qualsiasi condizione atmosferica e adatti quindi ad ambienti critici e difficili
  • Supporta 12 lingue e offre un'interfaccia utente con parole e frasi complete
  • L'assenza di espressioni non comprensibili semplifica il funzionamento e riduce lo sforzo dell'utente
  • Leggibile anche in condizioni di illuminazione estrema: la luce solare diretta migliora il contrasto dello schermo e garantisce una perfetta leggibilità anche in condizioni di estrema luminosità
  • StatusLight™ un semaforo per sapere se il misuratore è pronto per il funzionamento
  • Calibrazione a 5 punti (pH e ioni)
  • Metodi di calibrazione lineare e a segmenti (pH e ioni)
  • Display grafico LCD
  • Capacità di registrazione dell'endpoint automatica, manuale e temporizzata
  • Esecuzione di misurazioni in serie a intervalli temporali definiti dall'utente
  • Segnalazione endpoint acustica e visiva
  • Altre caratteristiche: Opzione ora/data, tre livelli di utilizzo (Routine, Expert, Outdoor), promemoria per calibrazione, ID sensore, SN, ID campione, ID utente, limiti di allarme definiti dall'utente, protezione con PIN
  • Con otto gruppi di tamponi predefiniti e uno standard ionico definito dall'utente
  • Gruppo di tamponi definiti dall'utente
  • Riconoscimento automatico del tampone
  • Acquisizione automatica/manuale della temperatura
Specifiche:
  • Range di misurazione pH: da -2 a 20
  • Risoluzione pH: 0.001/0.01/0.1
  • Precisione del pH: ±0.002
  • Range di misurazione ORP/Redox: da -2000 a +2000mV
  • Risoluzione ORP/Redox: 0.1/1
  • Precisione ORP/Redox: ±0.1
  • Unità: mV, mV rel.
  • Range di misurazione ionica: da 1.00e-09 a 9.99e+09
  • Risoluzione ionica: 3 o 4 cifre (intervallo automatico)
  • Precisione ionica: ±0.5%
  • Unità: mg/l, mmol/L, mol/L, %, ppm, pX
  • Range di misurazione della temperatura: da -5° a +130°C (ATC); da -30° a +130°C (MTC)
  • Risoluzione temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: ±0.2°C se T: da 0° a 105°C; ±0.5°C se T<0°C o T>105°C
  • Dimensioni memoria: 2000 (conforme a GLP)
  • Ingressi sensori: BNC (1012 ohm)/RCA (Cinch)/2mm a banana
  • Interfacce di comunicazione: Micro-USB (dispositivo USB)
  • Alimentazione: Quattro batterie AA da 1.5 V, batteria NiMH acc. da 1.3 V o USB
  • Ore di esercizio: da 200 a 250 ore
  • Dimensioni: 222 x 70 x 35mm
  • Peso: 290g
Applicazioni:
  • Kit S8-Standard: Ampia gamma di campioni, anche per emulsioni e sospensioni.
  • Kit S8-Field: Ampia gamma di campioni, anche per emulsioni e sospensioni; ideali per misurazioni istantanee.
  • Kit S8-Biotech: Risultati rapidi in un'ampia varietà di campioni, tra cui sostanze chimiche aggressive.
  • Kit S8-Fluoride: Campioni acquosi, dentifrici e colluttori.
Kit disponibili:
  • Cat. N. 01-913-981, S8-Meter: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie
  • Cod. prod. 01-913-982, kit S8-Standard: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-983, kit S8-Field: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia di trasporto uGo™, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-984, kit S8-Biotech: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, InLab™ Routine Pro ISM (cavo incluso), sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia di trasporto uGo™, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-985, kit S8-Fluoride: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, perfectION Fluoride, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±0.5%
±
Quattro pile AA da 1.5 V o acc. NiMH da 1.3 V
ISO 9001:2000
2000 (conformità GLP)
LCD
pH, Ion
-2 to 20
Da -5° a +130 °C (ATC); da -30° a +130 °C (MTC)
Strumento, software LabX direct pH, cavo USB, fascetta per elettrodo, fluoruro perfectION, accessorio base, istruzioni operative, guida rapida, rapporto sui test, dichiarazione di conformità e batterie.
Seven2Go Pro S8
0.1, 1
0.1 °C
290 g
±0.1
Da 200 a 250 ore
5
Micro-USB (dispositivo USB)
1
IP67
Da -2000 a +2000  mV
0.001/0.01/0.1
Campioni acquosi, dentifrici e colluttori.
BNC (1012 Ohm)/RCA (Cinch)/a banana da 2 mm
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
±0.2 °C se T: da 0° a 105 °C; ±0.5 °C se T<0 °C o T>105 °C
222 x 70 x 35 mm