Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes
Get an All-In-One Solution with SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes. The brilliant Click & Clear™ press mechanism allows for quick cleaning and ensures stable readings even in difficult samples.
Marca: Mettler Toledo™ 51344809
1440.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ampia scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE), vasta quanto la gamma di ioni differenti
- La speciale giunzione Click & Clear™ assicura il contatto ottimale della soluzione di elettroliti e del campione
- Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per misurare correttamente la concentrazione di ioni
Specifica
Ioni CN- | |
ISA | |
Da 0.2 a 260 mg/l | |
Elettrodo ISE combinato | |
Da 0° a 80 °C | |
Cyanide |
Lemo | |
Epoxy | |
Da 32° a 176 °F | |
All pH, mV Meters or Ionometers | |
Combination ISE |