Learn More
Mettler Toledo™ Accessories for SevenExcellence™ Meter
Accessories for use with SevenExcellence pH/mV, DO and conductivity meters.
30.50€ - 78.20€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13470689
|
Mettler Toledo™
30041154 |
Semi-transparent Cover |
78.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13480689
|
Mettler Toledo™
30041155 |
Protective Film for Display |
30.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Accessories include:
- Semi-transparent cover for the SevenExcellence meter that covers the expansion units
- Protective film that covers the screen of the SevenExcellence meter (2 pieces)