Learn More
Mettler Toledo™ Expansion Modules for SevenExcellence™ Meters
The modular design of SevenExcellence allows you to expand your instrument with additional measurement parameters for future needs at any time.
Marca: Mettler Toledo™ 30034475
46.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Se si aggiunge una nuova unità di espansione, sarà sufficiente accendere lo strumento perché questa venga riconosciuta e sia pronta per l'uso! Nel SevenExcellence possono essere aggiunte tre unità di espansione in qualsiasi configurazione.
Specifica
Modulo vuoto |