Learn More
METTLER TOLEDO™ Misuratore pH/ioni S220 SevenCompact™
Misurazione elettrochimica di precisione unitamente a flessibilità, design innovativo e facilità d'uso. Misuratore pH/ioni da banco Mettler Toledo™ S220 SevenCompact in grado di determinare la concentrazione di ORP e ioni in diverse unità di misura, ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019028
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- pH, Ion Concentration, and Redox/ORP benchtop meter that can display results in pH, mV, and Rel mV
- Durable and simple to operate with two buttons: 'Read' and 'Cal'
- IP54 Protection
- Comes with electrode arm that moves straight up and down, bringing the electrode into position where it works best for your sample
- Compatible with a wide range of electrodes for any application
- Compatible with ISM electrodes that capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected
- Meter connects to electrodes via BNC; S7 to BNC cables available
- Results can be captured by a printer with a time and date stamp
- Optional installation and qualification (IQ/OQ) package available through METTLER TOLEDO Service
Specifica
USB, RS-232 | |
± | |
1000 Measurements | |
TFT | |
-2 to 20 | |
MTC: Da -30 °C a +130 °C, ATC: Da -5° a +130 °C | |
S220 Basic pH Meter | |
Misuratore pH/ioni da banco | |
±° |
± | |
5 | |
S220 pH Meter | |
Da -2000 a 2000 mV | |
0.001/0.01/0.1 | |
Misuratore, porta elettrodo, coperchio, istruzioni/guida rapida, certificati di conformità/certificati | |
pH/ioni | |
0.1/1 mV | |
MTC: °+° °+° |