Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viscous pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor featuring the SteadyForce™ reference system, which is pressurized to prevent the junction from clogging.
533.00€ - 713.00€
Specifica
Giunzione | Ceramica |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 130 °C |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideato per campioni altamente viscosi o collosi |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12570137
|
METTLER TOLEDO™
51343150 |
Testa a vite S7 |
533.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10335303
|
METTLER TOLEDO™
51343150 |
Testa a vite S7 |
533.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11977841
|
METTLER TOLEDO™
51343151 |
Multi-Pin |
713.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
InLab Viscous
- Offre un sistema di riferimento SteadyForce™
- Con membrana in vetro HA
- Stelo in vetro da 40 mm
- Diametro stelo: 6 mm
- Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C™™
- Offre un sistema di riferimento SteadyForce
- Con sonda termica integrata
- Stelo in vetro da 40 mm
- Diametro stelo: 6 mm
- Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C
Specifica
Ceramica | |
0 to 14 | |
Ideato per campioni altamente viscosi o collosi | |
Vetro HA | |
Da 32° a 266 °F | |
1.57 in. |
Vetro | |
Da 0° a 130 °C | |
SteadyForce | |
3 mol/L KCl | |
°° | |
40 mm |