Learn More
Mettler Toledo™ Indicating Half-Cell Ion-Selective Electrodes
For quick and easy determination of concentration of a variety of dissolved ions. Mettler Toledo Indicating Half-Cell Ion-Selective Electrodes have sturdy polyoxymethylene (POM) bodies.
1170.00€
Specifica
Tipi di connettore S7
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 50°C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) corpo 4.75 in.
Visualizza altre specifiche
Requires: All ion-selective half cells require InLab™ 302 reference cell
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Temperatura (sistema imperiale) operativa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Temperatura (sistema imperiale) operativa Prezzo Quantità e disponibilità  
10414641
Vedere i documenti
Mettler Toledo™
51340500
4 to 10 0°F to 176°F
1170.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10312671
Vedere i documenti
Mettler Toledo™
51340900
2 to 9 0°F to 122°F
1170.00€
Descrizione
  • Consist of a universal shaft and interchangeable ion-specific membrane module, allowing you to measure ion of your choice
  • All ion-selective half cells require InLab™ 302 reference cell (see 01-920-101, available separately), and appropriate S7 connection cable
Order Info
All are 4.75 in. long (120mm) and 0.5 in. (12mm) in diameter. For other ion-selective electrodes and membrane kits not listed here, contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
S7
0.5 in.
4.75 in.
1 to 1E-05mol/L
0°C to 50°C
12 mm
120 mm