Learn More
Mettler Toledo™ Glass Cylinder For Titration Sensor Interchangeable Burette
Replacement part for DV1005 or DV1020 titration burettes.
Marca: Mettler Toledo™ 51107102
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Replacement part for DV1005 or DV1020 titration burettes.Compliance
ISO 8655-3
Specifica
Cylinder | |
Vetro | |
20 mL Burettes |