Learn More
Metro™ Gray Label Holders for Wire Shelving
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents.
Marca:  Metro™ 9990P4
Codice prodotto. 15916781
  • 20.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-09-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gray
  • Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
  • Labels not included
Specifica
Specifica
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves
109.22 x 3.2 cm
121.9 cm
-18 to 120.2°F
Plastic
Gray
43 x 1.25 in.
48 in.
Solid
-28 to 49°C
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Metro™ Gray Label Holders for Wire Shelving > Gray; Fits Shelf Length: 48 in. (1219mm)