Learn More
Metro™ Standard-Duty Mobile Security Units, Stainless Steel
Standard-duty mobile security units provide protection of valuable materials and sensitive items from loss or pilferage. Available in a sleek, easy-to-clean stainless steel finish.
4090.00€ - 6680.00€
Specifica
Product Type Mobile Security Cart
Colore Silver
Altezza (sistema imperiale) 62 in.
Altezza (sistema metrico) 157.5 cm
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
15977231
Vedere i documenti
Metro™
SEC53S-SD
27.25 in. 40.75 in. 154 lb.
4240.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15987231
Vedere i documenti
Metro™
SEC55S-SD
27.25 in. 52.75 in. 174 lb.
5170.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15957231
Vedere i documenti
Metro™
SEC33S-SD
21.5 in. 40.75 in. 138 lb.
4090.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15967231
Vedere i documenti
Metro™
SEC35S-SD
21.5 in. 52.75 in. 157 lb.
4975.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15997231
Vedere i documenti
Metro™
SEC56S-SD
27.25 in. 65 in. 195 lb.
5355.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15907241
Vedere i documenti
Metro™
SEC63S-SD
33.5 in. 40.75 in. 167 lb.
5300.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
15917241
Vedere i documenti
Metro™
SEC65S-SD
33.5 in. 52.75 in. 193 lb.
6455.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15927241
Vedere i documenti
Metro™
SEC66S-SD
33.5 in. 65 in. 215 lb.
6680.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mobile security units provide protection for valuables and sensitive materials from loss or pilferage.
  • Type 304 Stainless provides superior corrosion resistance.
  • Heavy gauge open wire construction keeps contents visible at all times, making it easy to check inventory.
  • Choice of casters to match requirements.
  • Patented, ergonomic, 1/4-turn door handle.
  • Double doors open 270° and can be secured along the sides of the unit.
  • Fixed top and bottom Super Erecta shelves.
  • Optional intermediate shelves can be postitioned in 1 in. increments along entire height of post.
Order Info
Shipped knocked down; assemble easily. Super Adjustable/Super Erecta™ intermediate shelves and casters sold separately.
Specifica
Specifica
Mobile Security Cart
62 in.
Stainless Steel
Silver
157.5 cm
2