Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Top/Backsplash and Solid HD Shelf
Provide a safer workstation for your staff. Metro Stainless Lab Worktable features a backsplash, solid shelf, corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.
Marca:  Metro™ LTSM60S
Codice prodotto. 15907151
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Specifica
Mobile Table
Ideal for lab
89 cm
59.75 in.
600 lb.
30 in.
Stainless Steel
59.75 x 30 x 35 in.
35 in.
Backsplash, Solid HD Shelf, Adapter Insert
151.7 cm
273 kg
76.2 cm