Learn More
Metro™ Cage Rack Lab Cart, Autoclavable
Preconfigured cage racks available in two footprints.
3600.00€ - 4215.00€
Specifica
Product Type | Utility Cart |
---|---|
Colore | Silver |
Da utilizzare con (applicazione) | Hi-temp, Washable Applications |
Altezza (sistema imperiale) | 69 in. |
Altezza (sistema metrico) | 175.3 cm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15987011
|
Metro™
LC5S1860 |
45.7 cm |
3600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15997011
|
Metro™
LC5S2460 |
61 cm |
4215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Carts come standard with swedged posts and aluminum split sleeves
- Units measure 69 in. high (175.3cm) including casters
- Footprints: 18 x 60 in. (45.7 x 152.4cm) or 24 x 60 in. (61 x 152.4cm)
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Utility Cart | |
Hi-temp, Washable Applications | |
175.3 cm | |
60 in. | |
Stainless Steel |
Silver | |
69 in. | |
5 Stainless Steel autoclave shelves with swedged posts and aluminum split sleeves | |
152.4 cm | |
5 |