Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Black Membrane
Contrasting membrane for microbiological analysis. Dark background provides excellent contrast for counting opaque colonies in microbiology labs.
319.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Descrizione | Bulk with Parchment Separators |
Materiale | PES |
Sterilità | Sterile |
Colore della griglia | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17124581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66585 |
0.45 μm |
319.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17144581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66587 |
0.8 μm |
319.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Exclusive dot grid pattern does not enhance or inhibit colony growth certified for use in the Membrane Filter (MF) Technique
- For research only
Specifica
Black | |
PES | |
White | |
200/Pk. | |
47 mm |
Bulk with Parchment Separators | |
Sterile | |
Yes | |
Gridded |