Learn More
Methyltrioxorhenium (VII), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyltrioxorhenium (VII) |
Punto di fusione | 111.0°C |
Colore | Blue-Gray to White |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 500 mg |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Indice di Merck | 15, 6206 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: very soluble in h2o |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyltrioxorhenium (VII)