Learn More
Methyltrimethoxysilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Descrizione
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropylium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropylium tetrafluoroborate.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store under dry inert gas. Store away from moisture, strong bases and oxidizing agents. Protect from humidity and water.
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropylium tetrafluoroborate.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store under dry inert gas. Store away from moisture, strong bases and oxidizing agents. Protect from humidity and water.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 102°C to 103°C |
Materiale o nome chimico | Methyltrimethoxysilane |
Quantità | 250 mL |
Numero UN | UN1993 |
Beilstein | 1736151 |
Punto d'infiammabilità | 9°C (48°F) |
Informazioni di solubilità | Decomposes in water. |
Peso formulazione | 136.23 |
Percent Purity | 97% |
Indice di rifrazione | 1.37 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyltrimethoxysilane
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyltrimethoxysilane