Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylthymol blue, sodium salt , indicator grade Codice prodotto.: 10560744
Thermo Scientific Chemicals Methylthymol blue, sodium salt , indicator grade
Codice prodotto. 10560744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10560744
Marca: Thermo Scientific Chemicals 394210010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1945-77-3
Formula molecolare C37H44N2Na4O13S
Molecular Weight (g/mol) 848.779
Numero MDL MFCD00148905
InChI Key LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Methylthymol blue, tetrasodium salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: 460g/L (20°C).
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 844.76
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Colore Red
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0472942 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/05/2025 Catalog Number394210010,394210050
Numero di lottoA0463259 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/06/2024 Catalog Number394210010,394210050
Numero di lottoA0449550 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2023 Catalog Number394210010,394210050
Numero di lottoA0397937 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number394210010,394210050
Numero di lottoA0399960 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number394210010,394210050
Identificativo prodotto
  • Methylthymol Blue, tetrasodium salt
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Methylthymol blue, sodium salt , indicator grade >