Learn More
Methylquecksilber(II)-chlorid, Standardlösung in H2O, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11367758
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 115-09-3 | CH3ClHg | 251.077 g/mol
Methylmercury(II) chloride is used as a precursor for the preparation of methyl mercury acetate. It is used as a specific reagent (electron stain) for sulfhydryl groups in biological materials like protein as well as demonstration in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 115-09-3
Summenformel CH3ClHg
Molekulargewicht (g/mol) 251.077
MDL-Nummer MFCD00013592
InChI-Schlüssel BABMCXWQNSQAOC-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmercury chloride, methylmercuric chloride, caspan, mercury, chloromethyl, methyl mercuric chloride, mercury methyl chloride, chloro methyl mercury, methyl meruric chloride, monomethyl mercury chloride, methylmercury monochloride
PubChem CID 409301
ChEBI CHEBI:28216
IUPAC-Name Chlor(methyl)quecksilber
SMILES C[Hg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmercury(II) chloride
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 mL
Beilstein 3600218
Löslichkeitsinformationen Miscible with lipid.
Formelmasse 251.08
Aussehen Durchsichtig
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt